Documents
LIF514347247
Life Chemicals Inc.
6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazin-3-ylmethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazin-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c10-5-6-4-8-9-2-1-3-11-7(6)9/h4,10H,1-3,5H2
Clé InChI
VJNZTRPIADPNDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid