Documents
LIF509446066
Life Chemicals Inc.
piperazin-1-yl(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.3
Numéro MDL:
Iupac Name
piperazin-1-yl(4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H18N4O/c17-12(15-7-4-13-5-8-15)10-9-14-16-6-2-1-3-11(10)16/h9,13H,1-8H2
Clé InChI
IWNBEMKZINUTBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid