Documents
LIF509444790
Life Chemicals Inc.
6,8-dibromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,5-naphthyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.97
Numéro MDL:
Iupac Name
6,8-dibromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,5-naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H8Br2N2/c9-5-4-7(10)12-6-2-1-3-11-8(5)6/h4,11H,1-3H2
Clé InChI
SOCSRDXBNUJLNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid