Documents
LIF448693549
Life Chemicals Inc.
4-(1,3-oxazol-5-yl)piperidine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.12
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(piperidin-4-yl)oxazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O.2ClH/c1-3-9-4-2-7(1)8-5-10-6-11-8;;/h5-7,9H,1-4H2;2*1H
Clé InChI
PPWPLIVYDIYZFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid