Documents
LIF432341791
Life Chemicals Inc.
1-benzylazepane-4-carbaldehyde hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.77
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-4-azepanecarbaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO.ClH/c16-12-14-7-4-9-15(10-8-14)11-13-5-2-1-3-6-13;/h1-3,5-6,12,14H,4,7-11H2;1H
Clé InChI
SWQBGPGXQMGICL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid