Documents
LIF432341311
Life Chemicals Inc.
Methyl (2-imino-1,3-thiazolidin-3-yl)acetate hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.14
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2-imino-1,3-thiazolidin-3-yl)acetate hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H10N2O2S.BrH/c1-10-5(9)4-8-2-3-11-6(8)7;/h7H,2-4H2,1H3;1H
Clé InChI
CGLWMXLFFMVUNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid