Documents
LIF372157069
Life Chemicals Inc.
4-(1H-tetrazol-5-ylmethoxy)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1H-tetraazol-5-ylmethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8N4O3/c14-9(15)6-1-3-7(4-2-6)16-5-8-10-12-13-11-8/h1-4H,5H2,(H,14,15)(H,10,11,12,13)
Clé InChI
DJUCOBREGDVEJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid