Documents
LIF372153859
Life Chemicals Inc.
N-benzyl-5-methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.35
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-5-methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C15H14N2OS/c1-18-12-7-8-14-13(9-12)17-15(19-14)16-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
ZEIIQWUVDVGXOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid