Documents
KEY947336219
Key Organics / BIONET
(prop-2-yn-1-yl)bis[(pyridin-2-yl)methyl]amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.3
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-bis(pyridin-2-ylmethyl)prop-2-yn-1-amine
Inchi Code
1S/C15H15N3/c1-2-11-18(12-14-7-3-5-9-16-14)13-15-8-4-6-10-17-15/h1,3-10H,11-13H2
Clé InChI
UKLHHECOZJWQJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5101
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5101