Documents
KEY465203040
Key Organics / BIONET
1-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-nitrophenyl 2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethyl ether
Inchi Code
1S/C10H10N4O3/c15-14(16)9-1-3-10(4-2-9)17-6-5-13-8-11-7-12-13/h1-4,7-8H,5-6H2
Clé InChI
YOCNYONAYYIPCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2711
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2711