Documents
KEY465201555
Key Organics / BIONET
4-(naphthalen-1-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1-naphthyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H13N/c17-14-10-8-13(9-11-14)16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16/h1-11H,17H2
Clé InChI
OGHOZWNRKYYYHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FK-0062
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FK-0062