Documents
KEY465200499
Key Organics / BIONET
2,2-dichloro-N-[4-(4-methylbenzenesulfonyl)phenyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-dichloro-N-{4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]phenyl}acetamide
Inchi Code
1S/C15H13Cl2NO3S/c1-10-2-6-12(7-3-10)22(20,21)13-8-4-11(5-9-13)18-15(19)14(16)17/h2-9,14H,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
CMHCFPBZLXWOPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9G-305S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9G-305S