Documents
KEY465198794
Key Organics / BIONET
2-cyano-N'-[(E)-(3-methylthiophen-2-yl)methylidene]acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyano-N'-[(E)-(3-methyl-2-thienyl)methylidene]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H9N3OS/c1-7-3-5-14-8(7)6-11-12-9(13)2-4-10/h3,5-6H,2H2,1H3,(H,12,13)/b11-6+
Clé InChI
ZLBNGHLDLBLJLI-IZZDOVSWSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7L-706
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7L-706