Documents
KEY250700012
Key Organics / BIONET
3-aminobenzene-1,2-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Pf
156 - 158
Iupac Name
3-amino-1,2-benzenediol
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H,7H2
Clé InChI
MGBKJKDRMRAZKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store under inert gas at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0019
Melting Point
156 - 158