Documents
KEY187620350
Key Organics / BIONET
methyl 2-(3-amino-4-methoxyphenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Point d'ébullition
140C @ 0.3 mBar
Iupac Name
methyl (3-amino-4-methoxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-13-9-4-3-7(5-8(9)11)6-10(12)14-2/h3-5H,6,11H2,1-2H3
Clé InChI
IBWJSXYAZPBWQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BD-0715
Boiling point
140C @ 0.3 mBar
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BD-0715