Documents
KEY180877476
Key Organics / BIONET
4-chloro-N-[3-(pyrrolidin-1-yl)propyl]benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.82
Numéro MDL:
Pf
52 - 54
Iupac Name
4-chloro-N-[3-(1-pyrrolidinyl)propyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H19ClN2O2S/c14-12-4-6-13(7-5-12)19(17,18)15-8-3-11-16-9-1-2-10-16/h4-7,15H,1-3,8-11H2
Clé InChI
BXFBDKLJKXNQEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DC-0735
Melting Point
52 - 54
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DC-0735