Documents
KEY158583371
Key Organics / BIONET
4-(5-bromo-1H-indol-3-yl)butan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.14
Numéro MDL:
Pf
84 - 86
Iupac Name
4-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C12H12BrNO/c1-8(15)2-3-9-7-14-12-5-4-10(13)6-11(9)12/h4-7,14H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BMBGIWSHPOWWKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AC-0815
Melting Point
84 - 86
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AC-0815