Documents
KEY158583302
Key Organics / BIONET
6-chloro-N-ethyl-2-phenylpyrimidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.7
Numéro MDL:
Pf
69 - 71
Iupac Name
N-(6-chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)-N-ethylamine
Inchi Code
1S/C12H12ClN3/c1-2-14-11-8-10(13)15-12(16-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15,16)
Clé InChI
NMSYTXBYOPLTHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AC-0717
Melting Point
69 - 71
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AC-0717