Documents
JWPH3249D89B
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-2,4-dimethyl-oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.01
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethyl-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C5H6BrNO/c1-3-5(6)8-4(2)7-3/h1-2H3
Clé InChI
IPCANAGBSFRNQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0425
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0425