Documents
JWPH3249D2D4
J & W Pharmlab LLC
6-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.65
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methylindoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N.ClH/c1-7-2-3-8-4-5-10-9(8)6-7;/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3;1H
Clé InChI
SPUGHBCICZOHSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0137S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0137S