Documents
ELGH9602C7E1
Exelgen Discovery Ltd.
3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.62
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-10-5(4(3)7)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
LCMXOGJHXOFWNQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid