Documents
ENAH98BAA94B
Enamine
5-iodopentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.03
Numéro MDL:
Pf
56-58
Iupac Name
5-iodopentanoic acid
Inchi Code
1S/C5H9IO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
Clé InChI
RBFGSILNBZJPFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479271
Melting Point
56-58
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479271