Documents
ENAH984B77BC
Enamine
3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosane-1,20-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.39
Numéro MDL:
Pf
10-12
Iupac Name
3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosane-1,20-diol
Inchi Code
1S/C14H30O8/c15-1-3-17-5-7-19-9-11-21-13-14-22-12-10-20-8-6-18-4-2-16/h15-16H,1-14H2
Clé InChI
XPJRQAIZZQMSCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7399957
Melting Point
10-12
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7399957