Documents
ENAH97BFBE9B
Enamine
7-acetyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.2
Iupac Name
7-acetyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H11N3O3/c1-6(13)11-2-3-12-5-10-8(9(14)15)7(12)4-11/h5H,2-4H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
ALXXUIHVNWLCDV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504045