Documents
ENAH961CE9F9
Enamine
3-fluoro-N-methyl-N-(oxolan-3-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H13FN2O/c1-13(8-4-6-14-7-8)10-9(11)3-2-5-12-10/h2-3,5,8H,4,6-7H2,1H3
Clé InChI
NCWIBYRANYXINH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6545488
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6545488