Documents
ENAH961CE584
Enamine
N-cyclohexyl-4-ethylpiperazine-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.36
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclohexyl-4-ethyl-1-piperazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H25N3O/c1-2-15-8-10-16(11-9-15)13(17)14-12-6-4-3-5-7-12/h12H,2-11H2,1H3,(H,14,17)
Clé InChI
YSFREPVDDBXGAA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6721365
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6721365