Documents
ENAH961CDDDD
Enamine
1-bromo-3-(cyclopropylmethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.1
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-(cyclopropylmethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-3-1-2-9(7-10)6-8-4-5-8/h1-3,7-8H,4-6H2
Clé InChI
MLGWOAMARPSFQE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6796483
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6796483