Documents
ENAH961CD444
Enamine
tert-butyl 3-(dimethylamino)-3-ethynylazetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(dimethylamino)-3-ethynylazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N2O2/c1-7-12(13(5)6)8-14(9-12)10(15)16-11(2,3)4/h1H,8-9H2,2-6H3
Clé InChI
WUTCTEMFGKZASM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541571
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541571