Documents
ENAH95E73C2D
Enamine
(1R,5S,6R)-bicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,5S,6r)-bicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5(4)6;/h4-6H,1-3,7H2;1H/t4-,5+,6+;
Clé InChI
GMUSZZUZWUXLCP-PVURPDDASA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7588785
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7588785