Documents
ENAH95E73376
Enamine
rac-potassium trifluoro[(1R,2R)-2-methylcyclopropyl]boranuide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro((1R,2R)-2-methylcyclopropyl)borate
Inchi Code
1S/C4H7BF3.K/c1-3-2-4(3)5(6,7)8;/h3-4H,2H2,1H3;/q-1;+1/t3-,4-;/m1./s1
Clé InChI
MLPGEOLJSZXARO-VKKIDBQXSA-N
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546708
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546708