Documents
ENAH95E72F14
Enamine
4-chloro-5-hydroxypyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.56
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-5-3(6(10)11)1-8-2-4(5)9/h1-2,9H,(H,10,11)
Clé InChI
KUVDFTLISJWVRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114837
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114837