Documents
ENAH95E72DB8
Enamine
4,5-dibromo-2-fluorobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.98
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5-dibromo-2-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4Br2FNO2S/c7-3-1-5(9)6(2-4(3)8)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
IIOHLLGONPQJFO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24803221
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24803221