Documents
ENAH95E72AAD
Enamine
rac-(1R,2S,4R,5R)-5-amino-2-methylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.67
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S,2R,4S,5S)-5-amino-2-methylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-8(10)4-5-2-6(8)3-7(5)9;/h5-7,10H,2-4,9H2,1H3;1H/t5-,6-,7-,8+;/m0./s1
Clé InChI
NLTRGWCRNHCONQ-MCHYRWFDSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444642
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444642