Documents
ENAH95E728AA
Enamine
6-bromoisoquinoline-1-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.07
Numéro MDL:
Pf
126-128
Iupac Name
6-bromoisoquinoline-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6BrNO/c11-8-1-2-9-7(5-8)3-4-12-10(9)6-13/h1-6H
Clé InChI
NBMWJEJAUHWLSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25697170
Melting Point
126-128
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25697170