Documents
ENAH9453E2E2
Enamine
4-chloro-2-{[(furan-2-yl)methyl]amino}-5-sulfamoylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.76
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-((furan-2-ylmethyl)amino)-5-sulfamoylbenzamide
Inchi Code
1S/C12H12ClN3O4S/c13-9-5-10(16-6-7-2-1-3-20-7)8(12(14)17)4-11(9)21(15,18)19/h1-5,16H,6H2,(H2,14,17)(H2,15,18,19)
Clé InChI
XLMLTTDNKUCGBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862719
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862719