Documents
ENAH9453DD1D
Enamine
tert-butyl 8-oxabicyclo[5.1.0]octane-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 8-oxabicyclo[5.1.0]octane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20O3/c1-12(2,3)15-11(13)8-4-6-9-10(14-9)7-5-8/h8-10H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
QYSPGCGRURYEBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861045
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861045