Documents
ENAH9453DAC1
Enamine
tert-butyl 4-(4-aminopyridin-2-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.37
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-amino-2-pyridinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H23N3O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-8-5-11(6-9-18)13-10-12(16)4-7-17-13/h4,7,10-11H,5-6,8-9H2,1-3H3,(H2,16,17)
Clé InChI
OBZBTZDMJGWSSX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2950720
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2950720