Documents
ENAH93E75040
Enamine
5,5-dimethyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.15
Numéro MDL:
Pf
101-103
Iupac Name
5,5-dimethyl-4,5-dihydro-3-isoxazolamine
Inchi Code
1S/C5H10N2O/c1-5(2)3-4(6)7-8-5/h3,7H,6H2,1-2H3
Clé InChI
GTDVOVRXAGGTHR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7050529
Melting Point
101-103
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7050529