Documents
ENAH93E749BA
Enamine
methyl 7-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.18
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 7-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H8N4O2/c1-14-8(13)5-4-11-12-6(9)2-3-10-7(5)12/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
KSJUWIWOQTUEOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19578184
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19578184