Documents
ENAH90822144
Enamine
(5,6-difluoropyridin-3-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.11
Numéro MDL:
Iupac Name
(5,6-difluoro-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-5-1-4(3-10)2-9-6(5)8/h1-2,10H,3H2
Clé InChI
FVHBLWOFQMTZSV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700099
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700099