Documents
ENAH908220ED
Enamine
4-amino-2-methylidenebutan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.61
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-2-methylenebutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-5(4-7)2-3-6;/h7H,1-4,6H2;1H
Clé InChI
NPEWJQIVQZBLCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540675
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540675