Documents
ENAH65927BFF
Enamine
5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H6FN3/c1-4-5(3-8)6(7)10(2)9-4/h1-2H3
Clé InChI
JIORRBGQHZYOAW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3266548
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3266548