Documents
ENAH6591F452
Enamine
4,4,5,5-tetramethyl-2-{spiro[2.4]heptan-1-yl}-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-(spiro[2.4]heptan-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H23BO2/c1-11(2)12(3,4)16-14(15-11)10-9-13(10)7-5-6-8-13/h10H,5-9H2,1-4H3
Clé InChI
TWDSPMRDYVTZFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464979
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464979