Documents
ENAH65919A0E
Enamine
3-(trifluoromethyl)but-3-en-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.58
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)but-3-en-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3N.ClH/c1-3(4(2)9)5(6,7)8;/h4H,1,9H2,2H3;1H
Clé InChI
JYLQUTHBAOOMLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7529793
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7529793