Documents
ENAH5802F4AA
Enamine
1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O2S/c10-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(5-12-13)16(11,14)15/h1-6H
Clé InChI
XFPBCLZZJICDMF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272271
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272271