Documents
ENAH5802F38C
Enamine
7-oxo-1,4-diazepane-5-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Iupac Name
7-oxo-1,4-diazepane-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H11N3O2/c7-6(11)4-3-5(10)9-2-1-8-4/h4,8H,1-3H2,(H2,7,11)(H,9,10)
Clé InChI
RUZDZKUNYQUIKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356782
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356782