Documents
ENAH5802EB9D
Enamine
2H,3H,5H-indeno[1,2-c]pyridazine-3,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.18
Numéro MDL:
Pf
278-280
Iupac Name
3-hydroxy-5H-indeno[1,2-c]pyridazin-5-one
Inchi Code
1S/C11H6N2O2/c14-9-5-8-10(13-12-9)6-3-1-2-4-7(6)11(8)15/h1-5H,(H,12,14)
Clé InChI
LECUEVGPHXYPCK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355841
Melting Point
278-280
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355841