Documents
ENAH5802E9C0
Enamine
3-[(2,3-dimethoxyphenyl)methylidene]-1H,2H,3H-cyclopenta[b]quinoline-9-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.4
Numéro MDL:
Iupac Name
(Z)-3-(2,3-dimethoxybenzylidene)-2,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]quinoline-9-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H19NO4/c1-26-18-9-5-6-14(21(18)27-2)12-13-10-11-16-19(22(24)25)15-7-3-4-8-17(15)23-20(13)16/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3,(H,24,25)/b13-12-
Clé InChI
BPQVIKMJNIHOPM-SEYXRHQNSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00943
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00943