Documents
ENAH5802E441
Enamine
5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.46
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
DAVNMVQPSJBHDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1611053
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1611053