Documents
ENAH38A2D9FF
Enamine
(3-methoxyoxan-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methoxytetrahydro-2H-pyran-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-9-7(5-8)3-2-4-10-6-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
Clé InChI
VWJNOPVPEJUNEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352596
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352596